missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dichloroacetaldehyde Hydrate, TRC

Artikelnummer. 30004197
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004197 10 g
30009258 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43176510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16086-14-9
Molekylær formel C2H2Cl2O.H2O
Molekylvægt (g/mol) 130.958
Synonym 2,2-Dichloro-1,1-ethanediol (ACI), Acetaldehyde, dichloro-, hydrate (6CI), Dichloroacetaldehyde hydrate
IUPAC navn 2,2-dichloroacetaldehyde;hydrate
SMIL O.ClC(Cl)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dichloroacetaldehyde Hydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O.H2O/c3-2(4)1-5;/h1-2H;1H2
Formel vægt 129.9588
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.