Få mere at vide
Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dimer, 99%
Artikelnummer. 11307778
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307778 250 mg 250mg
11397768 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033657.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12354-85-7 | C20H30Cl4Rh2 | 618.07 g/mol
Dichlor(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III)dimer bruges som katalysator til amidering, reduktiv alkylering, hydrogenering, chirale hydrogeneringsreaktioner. Det bruges også som katalysator til oxidative olefineringsreaktioner, CC-bindingsspaltning af sekundære alkoholer, oxidativ annullering af pyridin og ortho CH-olefinering af phenolderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12354-85-7
Molekylær formel C20H30Cl4Rh2
Molekylvægt (g/mol) 618.07
MDL nummer MFCD00061552
InChI nøgle QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
Synonym Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer
PubChem CID 74222901
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien;rhodium(2+);tetrachlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh++].[Rh++].C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C.C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) dimer
Smeltepunkt >300°C
Farve Rød
Lugt Odorless
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran and methanol. Insoluble in water and diethylether
Formel vægt 618.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver