Få mere at vide
Dichlor(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)-dimer, TRC
Artikelnummer. 30370418
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370418 100 mg
30368964 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30370418 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD438770100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer
CAS 12354-84-6
Molekylær formel C20H30Cl4Ir2
Mængde 100 mg
Synonym (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium dichloride dimer
InChI formel InChI=1S/2C10H15.4ClH.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q2*-1;;;;;2*+3/p-4
SMIL [Cl-][Ir+3]12345([Cl-][Ir+3]6789([Cl-])([Cl-]1)C=%10(C)C9(C)=C8(C)[C-]7(C)C%106C)C=%11(C)C5(C)=C4(C)[C-]3(C)C%112C
Molekylvægt (g/mol) 796.7
Formel vægt 796.04