Få mere at vide
Dichlor(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)-dimer, TRC
Artikelnummer. 30387387
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30387387 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30387387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD438770250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer
CAS 12354-84-6
Molekylær formel C20H30Cl4Ir2
Mængde 250 mg
Synonym (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium dichloride dimer
InChI formel InChI=1S/2C10H15.4ClH.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q2*-1;;;;;2*+3/p-4
SMIL [Cl-][Ir+3]12345([Cl-][Ir+3]6789([Cl-])([Cl-]1)C=%10(C)C9(C)=C8(C)[C-]7(C)C%106C)C=%11(C)C5(C)=C4(C)[C-]3(C)C%112C
Molekylvægt (g/mol) 796.7
Formel vægt 796.04