Få mere at vide
Dichlor(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)-dimer
Artikelnummer. 15457005
Skift visning
Mængde:
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457005 500 mg 500mg
15447005 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045565.ME
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 12354-84-6 | C20H30Cl4Ir2 | 796,694 g/mol
Dichlor(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)dimer anvendes som en forløber for katalysatorer til asymmetrisk transferhydrogenering af ketoner. Det er en katalysator for grønnere aminsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12354-84-6
Molekylær formel C20H30Cl4Ir2
Molekylvægt (g/mol) 796.694
MDL nummer MFCD00075435
InChI nøgle MMAGMBCAIFVRGJ-UHFFFAOYSA-J
Synonym unii-6oy4uuc534, dichloro pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dimer, pentamethylcyclopentadienyl iridium iii dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium dichloride, pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer, eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium dichloride dimer, pentamethylcyclopentadienyliridium iii dichloride dimer mi, bis mu-chloro chloro eta5-pentamethylcyclopentadienyl iridium, iridium, di-mu-chlorodichlorobis 1,2,3,4,5-eta-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl di
PubChem CID 76030743
IUPAC navn iridium(3+);1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-dien;tetrachlorid
SMIL C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3].[Ir+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro (pentamethylcyclopentadienyl)iridium (III) dimer
Mængde 500 mg
Formel vægt 796.67