Få mere at vide
Dichlor(p-cymene)ruthenium(II)dimer, 98%
Artikelnummer. 11399665
Skift visning
Mængde:
500 mg
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399665 500 mg 500mg
11309675 2 g 2g
11319675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19126.ME
 Begrænset vare
På lager
CAS: 52462-29-0 | C20H28Cl4Ru2 | 612,384 g/mol
Dichlor(p-cymen)ruthenium(II)dimer anvendes som hydrosilyleringskatalysator og anvendes også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dichlor(p-cymen)ruthenium(II)dimer anvendes som hydrosilyleringskatalysator og anvendes også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52462-29-0
Molekylær formel C20H28Cl4Ru2
Molekylvægt (g/mol) 612.384
MDL nummer MFCD00064793
InChI nøgle LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
Synonym dichloro p-cymene ruthenium ii dimer, di-mu-chloro-bis chloro p-cymene ruthenium ii, rucl2 p-cymene 2, ru p-cymene cl2 2, dichloro p-cymene ruthenium dimer, p-cymene ruthenium ii chloride dimer, dichloro-p-cymene ruthenium ii dimer
PubChem CID 10908223
IUPAC navn dichloruthenium;1-methyl-4-propan-2-ylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 612.4
Procent renhed 98%