Få mere at vide
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) Dimer, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31002966
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31002966 25 g 25g
31002965 1 g 1g
31000095 100 g 100g
30995563 10 g 10g
31002953 250 mg 250mg
31000807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31002966 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12431725g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) Dimer
CAS 52462-29-0
Molekylær formel C20H28Cl4Ru2
MDL nummer MFCD00064793
Mængde 25 g
SMIL [Cl-][Ru+2]1([Cl-][Ru+2]23456(C7C2(=C3C4=C5(C6=7)C(C)C)C)([Cl-]1)[Cl-])12345C6C1(=C2C3=C4(C5=6)C(C)C)C
Molekylvægt (g/mol) 612.39
Procent renhed 98%