Få mere at vide
Dichlor(ethylendiamine)palladium(II), Pd 44,8%
Artikelnummer. 11335998
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335998 1 g 1g
11325998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010496.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15020-99-2 | C2H8Cl2N2Pd | 237,42 g/mol
Katalysator til CC-koblingsreaktioner som Sonogashira-kobling. Dannelse af vært-gæstekomplekser. Syntese af blandet metal, blandet-pyrimidin selvsamlende metallacalix[n]arenes; ring-i-ring kompleks; binding af metal med glycosefosfater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15020-99-2
Molekylær formel C2H8Cl2N2Pd
Molekylvægt (g/mol) 237.42
MDL nummer MFCD00044991
InChI nøgle CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichloro 1,2-diaminoethane palladium, dichloro ethylenediamine palladium ii, dichloro 1,2-diaminoethane ;palladium, dichloro ethylenediamine palladate ii, ethylenediamine palladium ii chloride, ethylenediamine; palladium chloride, palladium ii chloride ethylenediamine complex, dichloro ethylenediamine palladium ii , pd
PubChem CID 11139157
SMIL Cl[Pd]Cl.NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Very low solubility in water.
IUPAC navn dichlorpalladium; ethan-1,2-diamin
Formel vægt 237.41
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 44.8%
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)