Få mere at vide
Dichloro(ethylenediamine)palladium(II), Pd 44.8%
Artikelnummer. 11325998
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11325998 5 g 5g
11335998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010496.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15020-99-2 | C2H8Cl2N2Pd | 237.42 g/mol
Katalysator til CC-koblingsreaktioner som Sonogashira-kobling. Dannelse af vært-gæstekomplekser. Syntese af blandet metal, blandet-pyrimidin selvsamlende metallacalix[n]arenes; ring-i-ring kompleks; binding af metal med glycosefosfater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15020-99-2
Molekylær formel C2H8Cl2N2Pd
Molekylvægt (g/mol) 237.42
MDL nummer MFCD00044991
InChI nøgle CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichloro 1,2-diaminoethane palladium, dichloro ethylenediamine palladium ii, dichloro 1,2-diaminoethane ;palladium, dichloro ethylenediamine palladate ii, ethylenediamine palladium ii chloride, ethylenediamine; palladium chloride, palladium ii chloride ethylenediamine complex, dichloro ethylenediamine palladium ii , pd
PubChem CID 11139157
SMIL Cl[Pd]Cl.NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Very low solubility in water.
IUPAC navn dichlorpalladium;ethan-1,2-diamin
Formel vægt 237.41
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 44.8%
Fysisk form Krystallinsk