Få mere at vide
Dichloro(dimethylamino)phosphine, 98%
Artikelnummer. 11357459
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357459 5 g 5g
11367459 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357459 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27856.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 683-85-2 | C2H6Cl2NP | 145.951 g/mol
Dimethylphosphoramiddichlorid (N,N-dimethylamidodichlorphosphit) kan anvendes i syntesen af følgende N,N-dimethylamidotetrachlorphosphoran, O-propylchlorformimino-N,N-dimethylamidochlorphosphat, bisarylsulfonyldiazadiphosphetidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylphosphoramiddichlorid (N,N-dimethylamidodichlorphosphit) kan anvendes i syntesen af følgende N,N-dimethylamidotetrachlorphosphoran, O-propylchlorformimino-N,N-dimethylamidochlorphosphat, bisarylsulfonyldiazadiphosphetidiner.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 683-85-2
Molekylær formel C2H6Cl2NP
Molekylvægt (g/mol) 145.951
MDL nummer MFCD00013613
InChI nøgle XPWWDZRSNFSLRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphosphoramidous dichloride, dichloro dimethylamino phosphine, phosphoramidous dichloride, dimethyl, dimethylamino dichlorophosphine, dimethylphosphoramidousdichloride, me2npcl2, dimethylaminodichlorphosphine, dimethylaminodichlorophosphine, ch3 2npcl2, dichlorophosphanyl dimethylamine
PubChem CID 136483
IUPAC navn N-dichlorphosphanyl-N-methylmethanamin
SMIL CN(C)P(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(dimethylamino)phosphine
Tæthed 1.271
Kogepunkt 150°C
Flammepunkt −23°C (−9°F)
Lineær formel (CH3)2NPCl2
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 145.96
Procent renhed 98%