Få mere at vide
Dichloro(cycloocta-1,5-diene)ruthenium(II) Polymer, TRC
Artikelnummer. 30385224
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30385224 1 g
1 options
Artikelnummer. 30385224 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4365451G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(cycloocta-1,5-diene)ruthenium(II) Polymer
CAS 50982-12-2
Molekylær formel [C8H10Cl2Ru ].x
Mængde 1 g
Synonym Dichloro(1,5-cyclooctadiene)-ruthenium, 1,5-Cyclooctadiene, Ruthenium Complex, (1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) Chloride Polymer, 1,5-Cyclooctadienedichlororuthenium, Cyclooctadieneruthenium Dichloride, Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium, Dichloro(cyclooctadiene)ruthenium, Dichloro[(1,2,5,6-eta)-1,5-cyclooctadiene]ruthenium Homopolymer, NSC 71324Ruthenium(II) Chloride 1,5-Cyclooctadiene Complex Polymer
InChI formel InChI=1S/C8H10.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1,8H,2,4-5,7H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
SMIL Cl[Ru]1(Cl)C2=CCCC1=CCC2
IUPAC navn 9,9-dichloro-9λ^{4}-ruthenabicyclo[3.3.1]nona-1,5-diene
Molekylvægt (g/mol) 278.14
Formel vægt 277.9203