Få mere at vide
Dichloro(chloromethyl)methylsilane, 95%
Artikelnummer. 11905841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11905841 25 g Glasflaske 25g
11915841 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11905841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313370250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1558-33-4 | C2H5Cl3Si | 163.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1558-33-4
Molekylær formel C2H5Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 163.51
InChI nøgle JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloro chloromethyl methylsilane, silane, dichloro chloromethyl methyl, ch3sicl2 ch2cl, chloromethyl methyldichlorosilane, chloromethylmethyldichlorosilane, unii-9p7n047n2s, chloromethyl dichloro methylsilane, dichloro chloromethyl methyl silane, silane cmm1, chloromethyldichloro methyl silane
PubChem CID 73788
IUPAC navn dichlor-(chlormethyl)-methylsilan
SMIL C[Si](CCl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(chloromethyl)methylsilane
Farve Farveløs til halm
Tæthed 1.2600g/mL
Kogepunkt 121.0°C to 122.0°C
Flammepunkt 35°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2Si(Cl2)CH3
Brydningsindeks 1.4480 to 1.4510
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.26
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 163.51
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske