Få mere at vide
Dichlor[bis(dicyclohexylphosphino)propan]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467305
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467305 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15467305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046780.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1041005-52-0 | C27H52Cl2P2Pd+2 | 615.981 g/mol
Dichlor[bis(dicyclohexylphosphino)propan]palladium(II) anvendes som katalysator i koblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro[bis(dicyclohexylphosphino)propane]palladium(II)
CAS 1041005-52-0
Farve Hvid
Molekylær formel C27H52Cl2P2Pd+2
MDL nummer MFCD14155689
Mængde 1 g
Synonym dichloro bis dicyclohexylphosphino propane palladium ii, pdcl2 dcypp, bis dicyclohexylphosphino propane dibromopalladium ii
Opløselighedsinformation Let opløseligt i dichlorothan og kloroform.
InChI nøgle JLEVAMQVDDHWOI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(CC1)[PH+](CCC[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4.Cl[Pd]Cl
IUPAC navn dichlorpalladium; dicyclohexyl(3-dicyclohexylphosphaniumylpropyl)phosphanium
Molekylvægt (g/mol) 615.981
PubChem CID 58567957
Formel vægt 613.97
Fysisk form Krystallinsk fast stof