Få mere at vide
Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butan]palladium(II), Pd 17,6%
Beskrivelse
Dichlor[bis(1,4-diphenylphosphino)butan]palladium(II) anvendes til katalyse af styrencarbonylering, kobling af alkyl Grignard-reagenser med organiske halogenider, selektiv monoalkylering af organiske polyhalogenider og modifikation af dihalovinyldelen af syntetiske pyrethrothroider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloro[bis (1,4-diphenylphosphino)butane]palladium (II) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, benzen og æteriske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 603.8 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pd 17.6% |
| Fysisk form | Klumper |