Få mere at vide
Dichlor[bis(1,4-diphenylphosphino)butan]palladium(II), Pd 17,6%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059600
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15436655
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044971.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 29964-62-3 | C28H28Cl2P2Pd | 603.80 g/mol
Dichlor[bis(1,4-diphenylphosphino)butan]palladium(II) anvendes til katalyse af styrencarbonylering, kobling af alkyl Grignard-reagenser med organiske halogenider, selektiv monoalkylering af organiske polyhalogenider og modifikation af dihalovinyldelen af syntetiske pyrethrothroider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29964-62-3
Molekylær formel C28H28Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 603.80
MDL nummer MFCD02093437
InChI nøgle JQXJBXVWVPVTOO-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,4-bis diphenylphosphino butane-palladium ii chloride, 1,4-butylenebis diphenylphosphine palladium dichloride, pdcl2 dppb, 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii dichloride, palladium ii chloride-1,4-bis diphenylphosphine butane, dichloro bis 1,4-diphenylphosphino butane palladium ii, palladium ii chloride 1,4-bis diphenylphosphino butane complex, dichloro 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii, pd dppb cl2, acmc-209sk1
PubChem CID 10974057
IUPAC navn dichlorpalladium;4-diphenylphosphanylbutyl(diphenyl)phosphan
SMIL Cl[Pd]Cl.C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro[bis (1,4-diphenylphosphino)butane]palladium (II)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Formel vægt 603.8
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 17.6%
Fysisk form Klumper
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II)