Få mere at vide
Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
(1,3-bis(diphenylphosphino)propan)palladium(II)chlorid, brugt allestedsnærværende som et anvendt præparat af palladium til krydskoblingsprotokoller i organisk syntese. Det er også en nyttig organo-metallisk kemisk katalysator. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også i koblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(1,3-Bis(diphenylphosphino)propane)palladium(II) chloride, used ubiquitously as a employed preparation of palladium for cross-coupling protocols in organic synthesis. It is also a useful organo-metallic chemical catalyst. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in coupling reactions.
Solubility
Soluble in dichloromethane.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away strong oxidizing agents. Air Sensitive.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II) |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dichloromethane. |
| Formel vægt | 589.77 |