Få mere at vide
Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487625
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15487625
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26897.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
(1,3-bis(diphenylphosphino)propan)palladium(II)chlorid, brugt allestedsnærværende som et anvendt præparat af palladium til krydskoblingsprotokoller i organisk syntese. Det er også en nyttig organo-metallisk kemisk katalysator. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også i koblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
(1,3-Bis(diphenylphosphino)propane)palladium(II) chloride, used ubiquitously as a employed preparation of palladium for cross-coupling protocols in organic synthesis. It is also a useful organo-metallic chemical catalyst. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in coupling reactions.
Solubility
Soluble in dichloromethane.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away strong oxidizing agents. Air Sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59831-02-6
Molekylær formel C27H26Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 589.77
MDL nummer MFCD03844773
InChI nøgle LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L
Synonym [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II)
PubChem CID 131664225
IUPAC navn 3-diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphane;palladium(2+);dihydrochloride
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II)
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane.
Formel vægt 589.77