Få mere at vide
Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411450
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11411450 1 g 1g
15487625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411450 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26897.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59831-02-6 | Molecular Formula: C27H26Cl2P2Pd | Molecular Weight: 589.77 g/mol
(1,3-bis(diphenylphosphino)propan)palladium(II)chlorid, brugt allestedsnærværende som et anvendt præparat af palladium til krydskoblingsprotokoller i organisk syntese. Det er også en nyttig organo-metallisk kemisk katalysator. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også i koblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1,3-bis(diphenylphosphino)propan)palladium(II)chlorid, brugt allestedsnærværende som et anvendt præparat af palladium til krydskoblingsprotokoller i organisk syntese. Det er også en nyttig organo-metallisk kemisk katalysator. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også i koblingsreaktioner.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk. Luftfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59831-02-6
Molekylær formel C27H26Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 589.77
MDL nummer MFCD03844773
InChI nøgle LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L
Synonym [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II)
PubChem CID 131664225
IUPAC navn 3-diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan; palladium(2+);dihydrochlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II)
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i dichloromethan.
Formel vægt 589.77