Få mere at vide
Dichlor[bis(1,3-diphenylphosphino)propan]nikkel(II)
Artikelnummer. 11317238
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317238 2 g 2g
11307238 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030167.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 15629-92-2 | C27H26Cl2NiP2 | 542,04 g/mol
Dichlor[bis(1,3-diphenylphosphino)propan]nikkel(II) bruges som en effektiv katalysator til Kumada-kobling og Suzuki-reaktioner. Det katalyserer også andre reaktioner for at omdanne enolethere, dithioacetaler og vinylsulfider til olefiner. Yderligere anvendes det som en katalysator til fremstilling af blok-copolythiophener og faststofmetatesepolykondensation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15629-92-2
Molekylær formel C27H26Cl2NiP2
Molekylvægt (g/mol) 542.04
MDL nummer MFCD00015318
InChI nøgle REQVOKPBMSCTNI-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II) chloride
PubChem CID 131675641
IUPAC navn 3-diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan;nikkel;dihydrochlorid
SMIL Cl[Ni++]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II)
Smeltepunkt 213 °C (dekomponering)
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 542.03
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.