Få mere at vide
Dichloro[bis(1,2-diphenylphosphino)ethan]nikkel(II), 98%
Beskrivelse
Dichlor[bis(1,2-diphenylphosphino)ethan]nikkel(II) er en reaktant involveret i Kumada-katalysatoroverførselspolykondensation, oxidation af carboranylphosphinligander, syntese af nikkel-jern-dithiolatohydrider, Ullmann-reaktioner - homokoblingsreaktioner af alkohol til coform-syntese af alkohol, kvaternære kulstofcentre, katalysator for intramolekylær aerob oxidativ aminering af alkener af Wacker-typen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloro[bis(1,2-diphenylphosphino)ethane]nickel(II) |
| Smeltepunkt | 263 °C til 265 °C |
| Farve | Brun til Orange-rød |
| Mængde | 2 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 528.02 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |