Få mere at vide
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
Artikelnummer. 11315998
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315998 5 g 5g
11305998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010494.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50982-12-2 | C8H12Cl2Ru | 280.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50982-12-2
Molekylær formel C8H12Cl2Ru
Molekylvægt (g/mol) 280.15
MDL nummer MFCD00171304
InChI nøgle DMRVBCXRFYZCPR-PHFPKPIQSA-L
Synonym dichloro cycloocta-1,5-diene ruthenium ii, dichloro 1,5-cyclooctadiene ruthenium ii, 1,5-cyclooctadiene, z,z-; dichlororuthenium
PubChem CID 91884784
IUPAC navn (5Z)-cycloocta-1,5-dien;dichlorruthenium
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
Navn note Polymer
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
Farve Brun til sort
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver