Få mere at vide
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II), Pt 51.6-52.6%
Artikelnummer. 11397527
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397527 1 g 1g
11387527 0.25 g 0.25g
11377527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012739.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12080-32-9 | C8H12Cl2Pt | 374.17 g/mol
det bruges i hydrosileringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12080-32-9
Molekylær formel C8H12Cl2Pt
Molekylvægt (g/mol) 374.17
MDL nummer MFCD00012413
InChI nøgle VVAOPCKKNIUEEU-PHFPKPIQSA-L
Synonym dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii, 1,5-cyclooctadienedichloroplatinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum, platinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; platinum 2+ ; dichloride, platinum, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, 1,5-cyclooctadieneplatinum ii dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii 250mg, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene platinum, platinum 2+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-dichloride
PubChem CID 6436378
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien; platin(2+); dichlorid
SMIL Cl[Pt]Cl.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane
Formel vægt 374.18
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 51.6 to 52.6%
Fysisk form Fast stof