Få mere at vide
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II), Pt 51.6-52.6%
Artikelnummer. 11387527
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387527 0.25 g 0.25g
11397527 1 g 1g
11377527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012739.01
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 12080-32-9 | C8H12Cl2Pt | 374.17 g/mol
det bruges i hydrosileringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12080-32-9
Molekylær formel C8H12Cl2Pt
Molekylvægt (g/mol) 374.17
MDL nummer MFCD00012413
InChI nøgle VVAOPCKKNIUEEU-PHFPKPIQSA-L
Synonym dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii, 1,5-cyclooctadienedichloroplatinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum, platinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; platinum 2+ ; dichloride, platinum, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, 1,5-cyclooctadieneplatinum ii dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii 250mg, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene platinum, platinum 2+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-dichloride
PubChem CID 6436378
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien; platin(2+); dichlorid
SMIL Cl[Pt]Cl.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Mængde 0.25 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane
Formel vægt 374.18
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 51.6 to 52.6%
Fysisk form Fast stof