Få mere at vide
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II), Pd 36.7%
Artikelnummer. 11395988
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395988 1 g 1g
11385988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010493.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12107-56-1 | C8H12Cl2Pd | 285.50 g/mol
Dichlor(1,5-cyclooctadien)palladium(II) bruges som katalysator til CC-binding og CN-dannelse, brugt til Heck-kobling af alkyner med alkener, Suzuki-krydskobling af arylbromider, allylisk substitution af oximer med allylisk acetat og methoxycarbonylering af iodbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12107-56-1
Molekylær formel C8H12Cl2Pd
Molekylvægt (g/mol) 285.50
MDL nummer MFCD00012412
InChI nøgle RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L
Synonym dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii, cycloocta-1,5-diene dichloropalladium, 1,5-cyclooctadienepalladium ii dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; palladium 2+ ; dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium, palladium, dichloro 1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene palladium, palladium, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii ,, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii 1g
PubChem CID 6436380
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien; palladium(2+); dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Farve Gul
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane
Formel vægt 285.49
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 36.7%
Fysisk form Krystallinsk