Få mere at vide
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II), Pd 36.7%
Beskrivelse
Dichlor(1,5-cyclooctadien)palladium(II) bruges som katalysator til CC-binding og CN-dannelse, brugt til Heck-kobling af alkyner med alkener, Suzuki-krydskobling af arylbromider, allylisk substitution af oximer med allylisk acetat og methoxycarbonylering af iodbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) |
| Farve | Gul |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dichloromethane |
| Formel vægt | 285.49 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pd 36.7% |
| Fysisk form | Krystallinsk |