Få mere at vide
Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II), Pd 18.5%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333477
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11333477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018779.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19978-61-1
Molekylær formel C26H26Cl2P2Pd+2
Molekylvægt (g/mol) 577.762
MDL nummer MFCD00015702
InChI nøgle LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloro 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium ii
PubChem CID 131675886
IUPAC navn 2-diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphane;palladium(2+);dihydrochloride
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(CCP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl.[Pd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II)
Smeltepunkt >360°C
Farve Yellow
Lineær formel PdCl2[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 575.75
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 18.5%
Fysisk form Powder