Få mere at vide
Dichlorisone acetate, MedChemExpress
Beskrivelse
Dichlorisone acetate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid used as an anti-inflammatory agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichlorisone acetate |
| CAS | 79-61-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H28Cl2O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 4.35 mg/mL (9.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](Cl)C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 455.37 |
| Formel vægt | 455.37 |
| Vis mere |