Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agarbase (dehydreret)
Artikelnummer. 13265929
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13265929 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 13265929 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM1148B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 DKK
    1661.79 DKK / 500g
    Spare 68.21 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Isoler og opregn gær og skimmelsvampe i forbindelse med fødevarefordærvelse med DRBC-medium, mens du hæmmer ikke-målbakterier.
Isoler og opregn gær og skimmelsvampe i forbindelse med fødevarefordærvelse med Thermo Scientific™ Oxoid™ Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agarbase, mens den klæber til ISO 21527-1: 2008. Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agar er specielt designet til at undertrykke væksten af spredning af skimmelsvamp og bakterier, mens den understøtter væksten af arter, der ikke kan isoleres på Rose Bengal Chloramphenicol Agar eller Acidified Potato Dextrose Agar.
Brug Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) agarbase til selektiv isolering og optælling af levedygtig gær og skimmelsvampe i fødevarer med en vandaktivitet over 0,95 aW.
  • overholder ISO 21527-1: 2008 standarder.
  • Selektiv for levedygtig gær og skimmelsvampe i fødevareprøver.
DRBC (ISO ) er en modifikation af det originale Rose-Bengal Chloramphenicol Medium 1 og adskiller sig, da Rose-Bengal indholdet er blevet optimeret ved tilsætning af Dichloran og ved at ændre pH til 5,6.
Inkluderingen af chloramphenicol i dette medium undertrykker bakterievækst, hvilket tillader skimmelsvampe og gær at vokse. Hæmningen af spredning af skimmelsvampe og begrænsningen af deres kolonistørrelse resulterer i forbedret optælling og detektion. Den reducerede pH af DRBC (ISO ) Agar øger hæmningen af gær af rosen-bengalen.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC) (ISO ) Agarbase (dehydreret)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g