Få mere at vide
Dichloramine B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloramine B |
| CAS | 473-29-0 |
| Molekylær formel | C6H5Cl2NO2S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2NO2S/c7-9(8)12(10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMIL | ClN(Cl)S(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | N,N-dichlorobenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.08 |
| Formel vægt | 224.9418 |