Få mere at vide
Dichloralphenazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloralphenazone CIV |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O.2C2H3Cl3O2/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10;2*3-2(4,5)1(6)7/h3-8H,1-2H3;2*1,6-7H |
| Formel vægt | 515.9347 |