Få mere at vide
Dichlobentiazox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichlobentiazox |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6Cl2N2O3S2/c12-9-7(19-14-10(9)13)5-18-11-6-3-1-2-4-8(6)20(16,17)15-11/h1-4H,5H2 |
| Formel vægt | 347.9197 |