Få mere at vide
Dichlobenil, LoGiCal
Artikelnummer. 30457401
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457401 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457401 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2570.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlobenil
CAS 1194-65-6
Analyt- eller komponentnavne Dichlobenil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H3 Cl2 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 2,6-dichloro-, 2,6-Dichlorobenzonitrile, 2,6-Dichlorocyanobenzene, Casoron, Casoron 133, Casoron 4G, Casoron G, DBN, DBN (pesticide), Dichlobenil, H 133, NSC 521490, Nia 5996, Niagara 5996, Surfassol
InChI formel InChI=1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Løsningstype Fedt
SMIL Clc1cccc(Cl)c1C#N
IUPAC navn 2,6-dichlorobenzonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 172.01
Mængde 10 mg
Formel vægt 170,9643 g/mol