Få mere at vide
Dicarbonylbis(cyclopentadienyl) titanium(II), 98%
Artikelnummer. 11374467
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374467 0.5 g 0.5g
11384467 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039571.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12129-51-0 | C12H12O2Ti | 236,09 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12129-51-0
Molekylær formel C12H12O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 236.09
MDL nummer MFCD00143762
InChI nøgle AGUCYLATRKJGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicarbonylbis cyclopentadienyl titanium ii, acmc-1bra9, bis oxomethylidene titanium;cyclopenta-1,3-diene
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicarbonylbis(cyclopentadienyl)titanium(II)
Smeltepunkt 90°C (decomposition)
Kogepunkt 60°C (0.001 mmHg)(sublimation)
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3466
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 234.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk