Få mere at vide
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I), 97%
Artikelnummer. 11480221
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480221 250 mg 250mg
11343698 1 g 1g
11353698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480221 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039295.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14874-82-9 | C7H7O4Rh | 258.03 g/mol
(Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I) anvendes til in situ dannelse af en gulvopløselig hydroformyleringskatalysator af interesse inden for molekylær konstruktion. Det bruges også som en katalysator til forskellige carbonyleringsreaktioner, silylcarbocykliseringer, konjugattilsætninger til eoner, carbamoylstannation og reduktion af aromatiske nitroforbindelser. Det bruges også i hydroformyleringsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14874-82-9
Molekylær formel C7H7O4Rh
Molekylvægt (g/mol) 258.03
MDL nummer MFCD00009884
InChI nøgle BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
Synonym (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I), Acetylacetonatorhodium(I) dicarbonyl
IUPAC navn λ¹-rhodium(1+) bis(methanidylidyneoxidanium) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat
SMIL [Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicarbonyl(2, 4-pentanedionato)rhodium(I)
Smeltepunkt 144°C to 147° (sublimation)
Farve Grøn
Analyseprocentområde 99%
Lugt Odorless
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in acetone
Formel vægt 258.04
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH044-Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)