Få mere at vide
Dicamba, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicamba |
| CAS | 1918-00-9 |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | o-Anisic acid, 3,6-dichloro- (8CI), 3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, 2,5-Dichloro-6-methoxybenzoic acid, 2-Methoxy-3,6-dichlorobenzoic acid, 3,6-Dichloro-o-anisic acid, Aviator, Banvel, Banvel 480, Banvel 70WP, Banvel SGF, Celebrity B, DC, Dianat, Dicamba, MDBA, Mais Banvel WG, Mediben, Vanquish, Velsicol 58CS11, Velsicol Compound R |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | COc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.04 |
| Formel vægt | 219.9694 |