Få mere at vide
Dicamba, TRC
Artikelnummer. 30377884
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30377884 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30377884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD429800100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicamba
CAS 1918-00-9
Molekylær formel C8 H6 Cl2 O3
Mængde 100 mg
Synonym o-Anisic acid, 3,6-dichloro- (8CI), 3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, 2,5-Dichloro-6-methoxybenzoic acid, 2-Methoxy-3,6-dichlorobenzoic acid, 3,6-Dichloro-o-anisic acid, Aviator, Banvel, Banvel 480, Banvel 70WP, Banvel SGF, Celebrity B, DC, Dianat, Dicamba, MDBA, Mais Banvel WG, Mediben, Vanquish, Velsicol 58CS11, Velsicol Compound R
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
SMIL COc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O
IUPAC navn 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 221.04
Formel vægt 219.9694