Få mere at vide
Dicamba-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316462
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316462 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316462 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12260300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,6-Dichlorosalicylic acid
CAS 3401-80-7
Analyt- eller komponentnavne 3,6-Dichlorosalicylic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H4 Cl2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1c(O)c(Cl)ccc1Cl
IUPAC navn 3,6-dichloro-2-hydroxybenzoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 207.01
Mængde 1 ml
Formel vægt 205.9537 g/mol