Få mere at vide
Dicamba-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,6-Dichlorosalicylic acid |
| CAS | 3401-80-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,6-Dichlorosalicylic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl2 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1c(O)c(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC navn | 3,6-dichloro-2-hydroxybenzoic acid |
| Vis mere |