Få mere at vide
Dicamba-5-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicamba-5-hydroxy |
| CAS | 7600-50-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dicamba-5-hydroxy |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl2 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | o-Anisic acid, 3,6-dichloro-5-hydroxy- (8CI), 3,6-Dichloro-5-hydroxy-o-anisic acid, 5-Hydroxy-3,6-dichloro-o-anisic acid, 5-Hydroxydicamba, Benzoic acid, 2,5-dichloro-3-hydroxy-6-methoxy- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O4/c1-14-7-3(9)2-4(11)6(10)5(7)8(12)13/h2,11H,1H3,(H,12,13) |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |