Få mere at vide
R&D Systems™ Dibutyryl-cAMP, sodium salt
Artikelnummer. 30001207
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001207 10 mg
18034932 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001207 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1141/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1277.61 DKK
    1144.50 DKK / 10mg
    Spare 133.11 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
A Tocris product, part of R&D Systems. Cell-permeable cAMP analog
Cell-permeable analog of cAMP; activates cAMP-dependent protein kinases. Promotes differentiation of dopaminergic neurons (iDA) from hPSCs in combination with other reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16980-89-5
Molekylær formel C18H26N5NaO8P
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyryl-cAMP, sodium salt
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 491.37
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 494.397