Få mere at vide
Dibutyltin oxide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32237696
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
32237696 25 kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 32237696 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8035399025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyltin oxide
CAS 818-08-6
Tæthed 1.5 g/cm³ at 20°C
Kogepunkt >300°C (decomposes)
Molekylær formel (CH3CH2CH2CH2)2SnO
Mængde 25 kg
Synonym Dibutyltin oxide, Dibutyloxostannane, Dibutyltin oxide
Molekylvægt (g/mol) 248.94
Grad Not Available