Få mere at vide
Dibutyltin Oxide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894131
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15894131 5 g
15804141 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15894131 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8035390005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 818-08-6
Tekniske data
Tæthed 1.5 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt >300°C (decomposes)
Molekylær formel (CH3CH2CH2CH2)2SnO
MDL nummer MFCD00001992
Mængde 5 g
Synonym Dibutyltin oxide, Dibutyloxostannane, Dibutyltin oxide
Molekylvægt (g/mol) 248.94