Få mere at vide
Dibutyltindilaurat, TRC
Artikelnummer. 30375697
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30375697 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30375697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD429573500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyltin Dilaurate
CAS 77-58-7
Molekylær formel C32 H64 O4 Sn
Mængde 500 mg
Synonym Dibutyltin dilaurate (6CI), Stannane, dibutylbis(lauroyloxy)- (8CI), Stannane, dibutylbis[(1-oxododecyl)oxy]- (9CI), Tin, dibutylbis(lauroyloxy)- (7CI), Lauric acid, dibutylstannylene deriv. (8CI), A 201, ADK Stab BT 11, Addocat 201, Addocat 210, Advastab T 12P, BL 42A, BNT-CAT 425, BT 11, BT 18, BXX 3778, Baerostab DBTL/C, Butynorate, C 101, C 101 (stabilizer), CAT 11, CAT 11 (catalyst), CM-A, CP, CP (catalyst), Cata-Chek 820, Cotin 200, D 22, D 7103, D 80, D 80 (catalyst), DBTD, DBTDL, DBTL, DBTL-KS 1260, DC 176, DOD-D 82727, DXR 81, DY 12, DY 28, Dabco T 12, Dabco T 12N, Dabco T 12SL, Davainex, Desmorapid Z, Di-n-butyltin dilaurate, Dibutylbis(1-oxododecyloxy)stannane, Dibutylbis(laurato)tin, Dibutylbis(lauroyloxy)tin, Dibutylstannylene dilaurate, Dibutyltin didodecanoate, Dibutyltin n-dodecanoate, Dow Corning 176, Embilizer L 101, Fascat 4202, Foamate S 9, Fomrez SUL 4, Gleck TL, HG 0111, JF-NS-C 010, Jeffcat T 12, K 1 Type A, KS 120, KS 1260, KS 20, Keverkat DBTL 162, Kosmos 19, L 101, LL 101, Lankromark LT 173, Liocat 118, Liocat 119, Mark 1038, Mark BT 1, Mark BT 11, Mark BT 18, Mark DBTL, Meister ZL 4401, Metacure T 12, Metatin 712, Metatin K 712, NSC 2607, Neostann U 100, Niax T 12, Nitto 8501, Octaflow BT 71, Ongrostab BLTM, Reatinor 932, Reaxis C 218, SCAT 1, SCAT 1W, SD-L 101, SM 2014C, SUL 4, Stabilizer D 22, Stanclere DBTL, Stanclere TL, Stann BL, Stann SB 430A, Stavinor 1200SN, T 12, TK 218, TL 10, TL 10 (catalyst), TL 100, TL 1000, TL 1000 (catalyst), TMV 186, TN 12, TN 12 (catalyst), TVS Tin Lau, TVS-TL 700, TVS-TL 800, Tegokat 218, Thermolite T 12, Thorcat 401, Tin dibutyl dilaurate, TinStab BL 277, Tinostat, U 100, U 12, YL 101, YL 101 (catalyst), Yoke T 12, ZT 101, ZT 102, Dodecanoic acid, 1,1'-(dibutylstannylene) ester
InChI formel InChI=1S/2C12H24O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
IUPAC navn [dibutyl(dodecanoyloxy)stannyl] dodecanoat
Molekylvægt (g/mol) 631.5582
Formel vægt 632.3827