missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dibutyltin Dilaurate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyltin Dilaurate |
| CAS | 77-58-7 |
| Smeltepunkt | 25°C to 27°C |
| Tæthed | 1.05 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | >250°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00008963 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Dibutyltin dilaurate, Dibutylbis(lauroyloxy)stannane, Dibutyl bis(lauroyloxy)tin, Dibutyltin dilaurate |
| Molekylvægt (g/mol) | 631.56 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?