Få mere at vide
Dibutyltindilaurat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995851 5 g Plastflaske 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11995851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382690050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00 DKK
    215.65 DKK / 5g
    Spare 47.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-58-7 | C32H64O4Sn | 631,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kogepunkt 205,0 °C (12,0 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Dibutyltin dilaurate
Smeltepunkt 16,0 °C til 18,0 °C
CAS 77-58-7
Farve Gul
Fysisk form Olieagtig væske
Mængde 5 g
Flammepunkt 149 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1,4690 til 1,4730 (20 °C, 589 nm)
Specifik vægtfylde 1.05
Analyseprocentområde 94%
Tæthed 1.0500g/mL
Molekylær formel C32H64O4Sn
Lineær formel [CH3(CH2)3]2Sn[OC(O)CH2(CH2)9CH3]2
Merck Index 15,3047
Synonym Dodecanoic acid 1, 1';-(dibutylstannylene) ester
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ether og aceton
Molekylvægt (g/mol) 631.57
Formel vægt 631.57
Procent renhed 94%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dibutyltin dilaurate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.