Få mere at vide
Dibutyltin Dichloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15834151
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
15834151 250 g
1 options
Artikelnummer. 15834151 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8041840250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 683-18-1
Smeltepunkt 37°C to 38°C
Tæthed 1.4 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 148°C/16 hPa
Molekylær formel (CH3CH2CH2CH2)2SnCl2
MDL nummer MFCD00000518
Mængde 250 g
Synonym Dibutyltin dichloride, Dibutyldichlorostannane, Dibutyldichlorotin, Dibutyltin dichloride
Molekylvægt (g/mol) 303.84