missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dibutyltin Diacetate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyltin Diacetate |
| CAS | 1067-33-0 |
| Smeltepunkt | 12°C |
| Tæthed | 1.30 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 142°C to 145°C/13 hPa |
| Molekylær formel | (CH3CH2CH2CH2)2Sn(OOCCH3)2 |
| MDL nummer | MFCD00008697 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Dibutyltin diacetate, Diacetoxydibutylstannane, Diacetoxydibutyltin, Dibutyltin diacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.03 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?