Få mere at vide
Dibutyltin diacetate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutyltin diacetate |
| CAS | 1067-33-0 |
| Kogeområde | 142°C to 145°C/13 hPa |
| Smeltepunkt | 12°C |
| Tæthed | 1.30 g/cm³ at 20°C |
| Flammepunkt | 150.5°C (Pensky-Martens closed cup) |
| Molekylær formel | (CH3CH2CH2CH2)2Sn(OOCCH3)2 |
| Mængde | 10 kg |
| Synonym | Dibutyltin diacetate, Diacetoxydibutylstannane, Diacetoxydibutyltin, Dibutyltin diacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.03 |
| Vis mere |