Få mere at vide
Dibutyldiethyltin, TRC
Artikelnummer. 30135088
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135088 1 g
30012595 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135088 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4294551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20525-62-6
Molekylær formel C12 H28 Sn
Molekylvægt (g/mol) 291.06
Synonym Dibutyldiethylstannane, Diethyldibutyltin
IUPAC navn dibutyl(diethyl)stannane
SMIL CCCC[Sn](CC)(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyldiethyltin
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C4H9.2C2H5.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H2,2H3;
Formel vægt 292.1213