Få mere at vide
Dibutylboron trifluoromethanesulfonate, 1M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Artikelnummer. 12357093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12357093 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 12357093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214141000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 60669-69-4 | C9H18BF3O3S | 274.11 g/mol
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Dibutylboron trifluoromethanesulfonate
CAS 60669-69-4, 60-29-7
Farve Orange to Yellow
Tæthed 0.8150g/mL
Flammepunkt −40°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage AcroSeal™ Glass bottle
Molekylær formel C9H18BF3O3S
Lineær formel CF3SO3B[(CH2)3CH3]2
MDL nummer MFCD00009669
Mængde 100 mL
Fieser 07,91; 09,140; 16,109
Specifik vægtfylde 0.815
Synonym dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn dibutylboranyl trifluoromethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 274.11
PubChem CID 2724243
Formel vægt 274.11
Fysisk form Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutylboron trifluoromethanesulfonate, 1M solution in diethylether
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.