Få mere at vide
Dibutylboron trifluoromethanesulfonate, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10525773 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10525773 10 g 10g
10015792 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10525773 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379000100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60669-69-4 , 60-29-7
Molekylær formel C9H18BF3O3S
Molekylvægt (g/mol) 274.11
MDL nummer MFCD00009669
InChI nøgle FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane
PubChem CID 2724243
IUPAC navn dibutylboranyl trifluoromethanesulfonate
SMIL CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutylboron trifluoromethanesulfonate
Farve Orange to Yellow
Tæthed 0.8150g/mL
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CF3SO3B[(CH2)3CH3]2
Mængde 10 g
Fieser 07,91; 09,140; 16,109
Formel vægt 274.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Solution
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutylboron trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.