missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dibutylated Hydroxyanisole-d20, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibutylated Hydroxyanisole-d20 |
| CAS | 1219799-34-4 |
| Molekylær formel | C15 2H20 H4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,6-Di-(tert-butyl-d9)-4-methoxyphenol-3,5-d2, Dibutylated Hydroxyanisole-d20, 4-Hydroxy-3,5-di-(tert-butyl-d9)anisole-2,6-d2, 2,6-Bis[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-4-methoxyphenol-3,5-d2, 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol-d20, 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol-D20 (di-tert-butyl-D18,phenyl-D2) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-8-10(17-7)9-12(13(11)16)15(4,5)6/h8-9,16H,1-7H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,8D,9D |
| SMIL | [2H]c1c(OC)c([2H])c(c(O)c1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3,5-dideuterio-2,6-bis[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]-4-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.47 |
| Formel vægt | 256.3032 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?